Learn More
10-Undecen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30457327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457327 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU78884310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecen-1-ol
CAS 112-43-6
Summenformel C11H22O
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
SMILES OCCCCCCCCCC=C
IUPAC-Name Undec-10-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 170.29
Formelmasse 170.1671