Learn More
10-Undecen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467856
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467856 25 g 25 Gramm
11477856 100 g 100 Gramm
11487856 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14002.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.296 g/mol
10-Undecen-1-ol is used as a flavoring agent. It reacts with tosylated beta-cyclodextrin to prepare beta-cyclodextrin undecenylether. It is used in the synthesis of 10-Undecenylacrylat by reacting with acryloyl and triethylamine. It reacts with carbon monoxide in the presence of dicobalt octacarbonyl and pyridine as a base at pressures greater than 150 bar and temperatures in the range of 100 to 2000C to linear and branched polyesters having relatively high molecular weights (Mn> 10,000 g / mol) in good yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10-Undecen-1-ol wird als Aromastoff verwendet. Es reagiert mit tosyliertem Beta-Cyclodextrin, um Beta-Cyclodextrin-Undecenylether herzustellen. Es wird bei der Synthese von 10-Undecenylacrylat durch Reaktion mit Acryloyl und Triethylamin verwendet. Es reagiert mit Kohlenmonoxid in Gegenwart von Dicobaltoctacarbonyl und Pyridin als Basis bei Drücken über 150 bar und Temperaturen im Bereich von 100 bis 200 0C zu linearen und verzweigten Polyestern mit relativ hohen Molekulargewichten (Mn > 10,000 g/mol) bei guten Ausbeuten.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-43-6
Summenformel C11H22O
Molekulargewicht (g/mol) 170.296
MDL-Nummer MFCD00004750
InChI-Schlüssel GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
PubChem CID 8185
IUPAC-Name Undec-10-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecen-1-ol
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 0.848
Siedepunkt 132°C to 133°C (15 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Beilstein 1753225
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 99%