Learn More
10-Phenylanthracen-9-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate and as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 10-Phenylanthracene-9-boronic acid |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 11434760 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 298.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |