Learn More
10-O-Deacetyl-7-epi-Paclitaxel, Mikromol™
Artikelnummer. 30049262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049262 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049262 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1489.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10-O-Deacetyl-7-epi-Paclitaxel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-epi-10-Deacetyltaxol
CAS 78454-17-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 7-epi-10-Deacetyltaxol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C45 H49 N O13
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 10-Deacetyl-7-epi-paclitaxel, 10-Deacetyl-7-epi-taxol, 10-Deacetyl-7-epipaclitaxel, 10-Deacetyl-7-epitaxol, 10-Desacetyl-7-epipaclitaxel, 7-Epi-10-deacetyltaxol, 7-epi-10-Deacetylpaclitaxel, 7-epi-10-Deacetyltaxol, Ormosin V, Paclitaxel Imp H (EP), 10-O-Deacetyl-7-epi-paclitaxel, Paclitaxel Related Compound B, Paclitaxel Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C45H49NO13/c1-24-29(57-41(54)35(50)33(26-15-9-6-10-16-26)46-39(52)27-17-11-7-12-18-27)22-45(55)38(58-40(53)28-19-13-8-14-20-28)36-43(5,37(51)34(49)32(24)42(45,3)4)30(48)21-31-44(36,23-56-31)59-25(2)47/h6-20,29-31,33-36,38,48-50,55H,21-23H2,1-5H3,(H,46,52)/t29-,30+,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C
Molekulargewicht (g/mol) 811.87
Menge 25 mg
Formelmasse 811,3204 g/mol