Learn More
Wheaton™ 10 ml-Urinröhrchen mit aufgedrucktem Etikett
Click to view available options
Enthält:
Etikett, Sammelbecher
Etikett, Sammelbecher, Borsäure
Packungsgröße:
450 Stück
Beschreibung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
- Mit Sammelbecher
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Rot |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Bodenform | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 98/79/EG |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Urinanalyse |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Mehr anzeigen |