Learn More
Hamilton™ 10 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. p-200000243
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17884392
Marke: Hamilton™ CAL81617
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 10 mL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.574 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,695 in.
Innendurchmesser (metrisch) 14.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 17.7 mm
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1010 LT
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 mL
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Luer-Spitze