Learn More
Axygen™ Axygen™ 10 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 384 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent™/Velocity11 Automatisierungssystemen
757.95 CHF - 4325.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 10 μ l |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
Format | Gestell |
Spitzenform | Automatisierung, Round |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10723982
|
Axygen™
VT-384-10UL-R-S |
Steril |
4325.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12746659
|
Axygen™
VT-384-10UL-R |
Nicht steril |
3955.00 CHF
19200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12561268
|
Axygen™
VT-384-10UL-R-SDL |
Non-sterile |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12541268
|
Axygen™
VT-384-10UL-R |
Nicht steril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12551268
|
Axygen™
VT-384-10UL-R-S |
Steril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Maxymum Recovery™ Technologie für äußerst geringe Retention
- Steril oder unsteril erhältlich
Bestellinformation
10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
10 μ l | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Round | |
Polypropylen |
Durchsichtig | |
Gestell | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |