Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
23s G
26S (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
26s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
geschwungen, abgefugt (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Kanülen-Gauge | 23s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,018 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,260 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.460 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.60 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1.69 Zoll |
| Produkttyp | Gas Tight Syringe |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
| Mehr anzeigen |