Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Product Code. 17864252
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kanülen-Gauge:
22s G
23s G
26S (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
26s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
geschwungen, abgefugt (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 17864252
missing translation for 'mfr': Hamilton™ CAL80088
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 23s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.460 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.69 Zoll
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701 SN Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 43 mm
Art der Kanülenspitze Benutzerdefiniert
Anschlusstyp Zementiert