Learn More
Vileda Professional™ 10 in. Aluminium Ausziehbar Roll-O-Matic™ Wischmopp mit integriertem Nachfüllbezug
Beschreibung
- Farbcodierte Laschen an der Oberseite des Griffs ermöglichen die farbliche Kennzeichnung der Reinigungsgeräte.
- Ergonomischer Griff reduziert Arbeitsermüdung
- Der Griff lässt sich durch eine Drehung des Handgelenks leicht von 58,5 auf 76,25 in. verlängern.
- Der gesamte Moppstiel ist bei den gängigsten Autoklavierzyklen vollständig autoklavierbar.
- Der gerade Griff ermöglicht es dem Benutzer, die „Ziehen und Anheben“-Technik mit beiden Seiten des Mopps richtig anzuwenden.
- Ideal für die Anwendung auf Böden, Wänden und Decken.
- Auch in 14 in. erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mop |
| Farbe | Blau, Silber |
| Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 1/Cs. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jeder Roll-O-Matic Schwamm Nachfüllpackung (10 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Desinfektion von Böden, Wänden und Decken |
| Material | Verzinkter Stahl |