Learn More
10-Hydroxydecansäure, TRC
Artikelnummer. 30010317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010317 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010317 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH93405010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-53-4
Summenformel C10 H20 O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.264
Synonym E-10-Hydroxy-2-decylennic Acid, NSC 15139
IUPAC-Name 10-Hydroxydecansäure
SMILES OCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Hydroxydecanoic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Formelmasse 188.1412