Learn More
10-Deacetyl-7,10-Dimethoxy-Baccatin III, TRC
Artikelnummer. 17972935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972935 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17972935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19889050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183133-94-0
Summenformel C31 H40 O10
Molekulargewicht (g/mol) 572.64
Synonym (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, CBT-1A
IUPAC-Name [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-Acetyloxy-1,15-Dihydroxy-9,12-Dimethoxy-10,14,17,17-Tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]Heptadec-13-en-2-yl] Benzoat
SMILES CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](OC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Deacetyl-7,10-dimethoxy-Baccatin III
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H40O10/c1-16-19(33)14-31(36)26(40-27(35)18-11-9-8-10-12-18)24-29(5,25(34)23(38-7)22(16)28(31,3)4)20(37-6)13-21-30(24,15-39-21)41-17(2)32/h8-12,19-21,23-24,26,33,36H,13-15H2,1-7H3/t19-,20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1
Formelmasse 572.2621