missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ 10-Cl-BBQ

Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
10-Cl-BBQ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, discovered as a screening hit (IC50 = 2.6 nM). Directly binds CD4+ T cells to induce AhR-dependent Tregs. Suppresses IL-17 production and prevents insulitis in NOD mice. In vivo half llife ∽ 2 hours, orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10-Chloro-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinolin-7-one |
| CAS | 23982-76-5 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C18H9ClN2O |
| Formelmasse | 304.73 |
| Reinheit | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur