missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10-Acetoxy-5H-Dibenz[b,f]Azepin-5-Carboxamid, TRC

Artikelnummer. 30006926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006926 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16505010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 952740-00-0
Summenformel C17 H14 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 294.3
Synonym 10-(Acetyloxy)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC-Name 10-Acetoxy-5H-Dibenz[b,f]Azepin-5-Carboxamid
SMILES CC(=O)OC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H14N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-10H,1H3,(H2,18,21)
Formelmasse 294.1004
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.