Learn More
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328448 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328448 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12634600AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C15 H14 N2 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC-Name 5-Hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Menge 1 mL
Formelmasse 254,1055 g/mol