Learn More
1-Vinylnaphthalin [stabilisiert mit 4000 ppm tert-Butylcatechol], TRC
Artikelnummer. 30450363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450363 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450363 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV42500025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Vinylnaphthalene
CAS 826-74-4
Summenformel C12 H10
Menge 25 g
Synonym 1-Vinylnaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
SMILES C=Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Ethenylnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
Formelmasse 154.0783