missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Vinyl-2-Pyrrolidinon, TRC

Artikelnummer. 17953265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953265 10 g 10 Gramm
17951785 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV49990010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88-12-0
Summenformel C6 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
Synonym 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES C=CN1CCCC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Vinyl-2-pyrrolidone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Formelmasse 111.0684
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.