Learn More
1-Undecyne, TRC
Artikelnummer. 30456812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456812 1 g 1 Gramm
30450616 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU7889901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecyne
CAS 2243-98-3
Summenformel C11H20
Menge 1 g
Synonym NSC 87633
InChI-Formel InChI=1S/C11H20/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h1H,4-11H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCC#C
IUPAC-Name Undec-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 152.28
Formelmasse 152.1565