Learn More
1-Undecyne, TRC
Artikelnummer. 30450616
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450616 5 g 5 Gramm
30456812 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU7889905G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecyne
CAS 2243-98-3
Summenformel C11H20
Menge 5 g
Synonym NSC 87633
InChI-Formel InChI=1S/C11H20/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h1H,4-11H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCC#C
IUPAC-Name Undec-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 152.28
Formelmasse 152.1565