Learn More
1-Undecyne, TRC
Artikelnummer. 30448952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30448952 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30448952 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU7889902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecyne
CAS 2243-98-3
Summenformel C11H20
Menge 2.5 g
Synonym NSC 87633
InChI-Formel InChI=1S/C11H20/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h1H,4-11H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCC#C
IUPAC-Name Undec-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 152.28
Formelmasse 152.1565