Learn More
1-Undecyn, 97 %
Artikelnummer. 15438809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438809 2 g 2 Gramm
11337885 10 g 10 Gramm
11347885 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02883.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2243-98-3 | C11H20 | 152,281 g/mol
1-Undecyn wird als Reagenz in der organischen Synthese verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung eines antitrypanosomalen Malaria-Medikaments verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
1-Undecyn wird als organische Synthese von Reagenzien verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung eines antimalariellen und antitrypanosomalen Wirkstoffs verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Ether, Ethanol und Benzol. Schwer mit Wasser mischbar.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2243-98-3
Summenformel C11H20
MDL-Nummer MFCD00015063
InChI-Schlüssel YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75249
ChEBI CHEBI:87545
IUPAC-Name Undec-1-yn
SMILES CCCCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecyne
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.77
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 65°C
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)8C≡CH
Brechungsindex 1.431
Menge 2 g
Beilstein 1740043
Synonym 1-undecyne, rutylidene, unii-y07u3q24us, undecyne, acmc-1 cr7r, 1-undecyne 10 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,ether,ethanol and benzene. Slightly miscible with water.
Molekulargewicht (g/mol) 152.28
Formelmasse 152.28
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke