Learn More
1-Undecen, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11459711 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11459711 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11459711 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215823825
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecene
CAS 821-95-4
Farbe Farblos
Dichte 0,75 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C11H22
MDL-Nummer MFCD00008956
Menge 25 mL
Synonym 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
InChI-Schlüssel DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC=C
IUPAC-Name Undec-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 154.297
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
Formelmasse 154.3
Physikalische Form Flüssigkeit