Learn More
1-Undecen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400158 5 g 5 Gramm
15410158 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53387.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.05 CHF
    77.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 8.40 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 821-95-4 | C11H22 | 154.297 g/mol
1-Undecene was used as a biomarker for identification of Pseudomonas aeruginosa strain. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Undecen wurde als Biomarker zur Identifizierung des Pseudomonas aeruginosa-Stamms verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Chloroform und Ligroin. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-95-4
Summenformel C11H22
Molekulargewicht (g/mol) 154.297
MDL-Nummer MFCD00008956
InChI-Schlüssel DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
IUPAC-Name Undec-1-en
SMILES CCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecene
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.751
Siedepunkt 192°C to 193°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Strukturformel CH3(CH2)8CH=CH2
Brechungsindex 1.426
Menge 5 g
Beilstein 1740044
Löslichkeitsinformationen Solunle in ether,chloroform and ligroin. Insoluble in water.
Formelmasse 154.3
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Undecene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Undecene