Learn More
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazol (Deschloroclotrimazol), Mikromol™
Artikelnummer. 17922486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922486 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17922486 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0015.110025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazol (Deschloroclotrimazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
CAS 15469-97-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H18 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. F (EP), Deschloroclotrimazole, Clotrimazole Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-Name 1-Tritylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 310.39
Menge 25 mg
Formelmasse 310,147 g/mol