Learn More
1-(Trimethylsilyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498710 100 g 100 Gramm
11488710 5 g 5 Gramm
11444164 50 g 50 Gramm
11454164 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498710 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12512.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140.26 g/mol
1-(Trimethylsilyl)imidazole acts as a silylating agent for alcohols, carbohydrates and 1,3-dicarbonyl compounds. It is a derivatization reagent used for selective silylation of hydroxyl groups and carboxylic acid without affecting the amino group. It employed as an intermediate for the synthesis of imidazole derivatives. It plays an essential role to synthesize polysubstituted chiral spirotetrahydropyrans. It is also used in the quantification of pintol after derivatization by gas chromatography/ mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(Trimethylsilyl)imidazol wirkt als Silylierungsmittel für Alkohole, Kohlenhydrate und 1,3-Dicarbonylverbindungen. Es handelt sich um ein Derivatisierungsreagenz, das zur selektiven Silylierung von Hydroxylgruppen und Carbonsäure ohne Beeinträchtigung der Aminogruppe verwendet wird. Wurde als Zwischenprodukt für die Synthese von Imidazol-Derivaten eingesetzt. Spielt eine wesentliche Rolle bei der Synthetisierung von polysubstituiertem chiralem Spirotetrahydropyrans.. Wird auch bei der Quantifizierung von Pintol nach Derivatisierung durch Gaschromatographie/Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18156-74-6
Summenformel C6H12N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 140.26
MDL-Nummer MFCD00005280
InChI-Schlüssel YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC-Name Imidazol-1-yl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 0.956
Siedepunkt 212°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Schwach
Brechungsindex 1.4765
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 606148
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with most common organic solvents. It decomposes in water.
Formelmasse 140.26
Reinheit (%) 97%