Learn More
1-Trimethylsilyl-1-propyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436686
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436686 1 g 1 Gramm
11446686 5 g 5 Gramm
11451327 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24875.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6224-91-5 | C6H12Si | 112.247 g/mol
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Trimethylsilyl-1-propyn wird bei der Herstellung von Alkynylsilan-Derivaten eingesetzt. Es wird auch zur Herstellung hochsubstituierter Indene mittels palladiumkatalysierter Carboannulation verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Indenonen durch eine rhodinkatalysierte Reaktion mit 2-Bromphenylboronsäuren
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6224-91-5
Summenformel C6H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 112.247
MDL-Nummer MFCD00009271
InChI-Schlüssel DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
PubChem CID 80363
IUPAC-Name Trimethyl(prop-1-ynyl)silan
SMILES CC#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 99°C to 100°C
Chemischer Name oder Material 1-Trimethylsilyl-1-propyne
Schmelzpunkt -69°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1071311
Flammpunkt −3°C (26°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene.
Formelmasse 112.25
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.42
Dichte 0.753