Learn More
1-(Trimethylsilyl)-1-propin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10469920 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize':
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
10469920 1 g Glasflasche 1 Gramm
10082920 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10469920 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 223530010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6224-91-5 | Molecular Formula: C6H12Si | Molecular Weight: 112.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6224-91-5
Summenformel C6H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 112.25
MDL-Nummer MFCD00009271
InChI-Schlüssel DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
PubChem CID 80363
IUPAC-Name Trimethyl(prop-1-ynyl)silan
SMILES CC#C[Si](C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 99.0°C to 100.0°C
Flammpunkt −3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C≡CSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4180 to 1.4200
Menge 1 g
Beilstein 04, IV, 3938
Relative Dichte 0.75
Formelmasse 112.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke