Learn More
1-Trimethylsilyl-1-propyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027837
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
6224-91-5
C6H12Si
112.247
MFCD00009271
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
80363
Trimethyl(prop-1-ynyl)silan
CC#C[Si](C)(C)C
6224-91-5
C6H12Si
112.247
MFCD00009271
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
80363
Trimethyl(prop-1-ynyl)silan
CC#C[Si](C)(C)C
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Trimethylsilyl-1-propyn wird bei der Herstellung von Alkynylsilan-Derivaten eingesetzt. Es wird auch zur Herstellung hochsubstituierter Indene mittels palladiumkatalysierter Carboannulation verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Indenonen durch eine rhodinkatalysierte Reaktion mit 2-Bromphenylboronsäuren
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 99°C to 100°C
Chemischer Name oder Material 1-Trimethylsilyl-1-propyne
Schmelzpunkt -69°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1071311
Flammpunkt −3°C (26°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene.
Formelmasse 112.25
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.42
Dichte 0.753