Learn More
1-(Trimethylsiloxy)Cyclohexen, TRC
Artikelnummer. 30455238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455238 25 g 25 Gramm
30453091 10 g -
30455000 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455238 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79694525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6651-36-1
Summenformel C9 H18 O Si
Molekulargewicht (g/mol) 170.324
Synonym 1-[(Trimethylsilyl)oxy]cyclohexene, (1-Cyclohexen-1-yloxy)trimethylsilane, (Cyclohex-1-enyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)cyclohexene, 1-Cyclohexenol Trimethylsilyl Ether, 1-Cyclohexenyl Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Enol Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Trimethylsilyl Enol Ether, α-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
IUPAC-Name Cyclohexen-1-yloxy(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Formelmasse 170.113