Learn More
1-(trans-Cinnamoyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340044 5 g 5 Gramm
11350044 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00441.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1138-15-4 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1138-15-4
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.225
MDL-Nummer MFCD00005288
InChI-Schlüssel XVGXMXZUJNAGFZ-VOTSOKGWSA-N
Synonym n-trans-cinnamoylimidazole, trans-cinnamoylimidazole, imidazole, 1-cinnamoyl-, e, imidazole, 1-cinnamoyl-, trans, imidazole, trans, 1-trans-cinnamoyl imidazole, imidazole, e, e-1-1h-imidazol-1-yl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1h-imidazole, e, 2e-1-imidazolyl-3-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 5357650
IUPAC-Name (E)-1-Imidazol-1-yl-3-Phenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N2C=CN=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(trans-Cinnamoyl)imidazole
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 608846
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 198.23
Reinheit (%) 98%