Learn More
1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(Phenylethynyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457775
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15457775
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30638.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(phenylethynyl)benzene
CAS 21850-30-6
Schmelzpunkt 212°C to 214°C
Summenformel C22H16
MDL-Nummer MFCD12407077
Menge 1 g
Synonym 1-trans-2-phenylethenyl-4-phenylethynyl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-2-phenylethynyl benzene, 4-ethynyl-trans-stilbene, e-4-phenylethynyl stilbene, 4-phenylethynyl-cis-stilbene, 4-trans-beta-styryl diphenylacetylene, 1-phenylethynyl-4-trans-styryl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-phenylethynyl benzene #
InChI-Schlüssel UIWXLKXVVDEMKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=CC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-(2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethinyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 280.37
PubChem CID 5378113
Formelmasse 280.37
Reinheit (%) 97%