Learn More
1-(Thien-2-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsäurehydrochloridhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 279.79 |
| Reinheit (%) | 97% |