Learn More
1-(Thien-2-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsäurehydrochloridhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 279.79 |
Reinheit (%) | 97% |