Learn More
[1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 211.33 |
| Reinheit (%) | 97% |