Learn More
1-Tetradecylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509935
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
2016-42-4
C14H31N
213.41
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
16217
Tetradecan-1-amin
CCCCCCCCCCCCCCN
2016-42-4
C14H31N
213.41
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
16217
Tetradecan-1-amin
CCCCCCCCCCCCCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecylamine
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Farbe Rosa bis weiß
Dichte 0.9930g/mL
Siedepunkt 291°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13NH2
Brechungsindex 1.5045 to 1.5065
Menge 5 g
Beilstein 04, 201
Relative Dichte 0.993
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 213.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristalliner Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Tetradecylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.