Learn More
1-Tetradecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10467002
Marke: Thermo Scientific Acros 180730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-72-1
Summenformel C14H30O
Molekulargewicht (g/mol) 214.39
MDL-Nummer MFCD00004757
InChI-Schlüssel HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC-Name Tetradecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecanol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37.0°C to 40.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 289.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13OH
Menge 5 g
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 6421
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viskosität 6.4 mPa.s (60°C)
Formelmasse 214.39
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt, kristallines Pulver, Kristalle, Flocken, Pellets und/oder Stückchen