Learn More
1-tétradécanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10247553
Marque: Thermo Scientific Acros 180735000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-72-1
Formule moléculaire C14H30O
Poids moléculaire (g/mol) 214.39
Numéro MDL MFCD00004757
Clé InChI HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
CID PubChem 8209
ChEBI CHEBI:77417
Nom IUPAC tétradecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetradecanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 40.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 289.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13OH
Quantité 500 g
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 6421
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viscosité 6.4 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 214.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide à faible fusion, poudre cristalline, cristaux, flocons, granulés et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Myristic alcohol, Lauryl alcohol
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis