Learn More
1-Tetradecanthiol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387406
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387406 5 g 5 Gramm
11397406 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09401.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2079-95-0 | C14H30S | 230.454 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2079-95-0
Summenformel C14H30S
Molekulargewicht (g/mol) 230.454
MDL-Nummer MFCD00022099
InChI-Schlüssel GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanethiol, myristyl mercaptan, tetradecanethiol, n-tetradecyl mercaptan, tetradecyl mercaptan, 1-mercaptotetradecane, unii-apy3p7s1xm, apy3p7s1xm, tetradecanethiol-1, acmc-1cq2y
PubChem CID 64677
IUPAC-Name Tetradecan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecanethiol
Schmelzpunkt 6°C to 7°C
Dichte 0.85
Siedepunkt 176°C to 180°C (22 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3(CH2)13SH
Brechungsindex 1.461
Menge 5 g
Beilstein 1742653
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 230.46
Reinheit (%) 94%