Learn More
1-Tert-Butyl4-(9-H-Fluor-9-ylmethyl) Wasserstoff (2 R)-Piperazin-1,2,4-Tricarboxyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10225984 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10759205 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225984 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08425DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 209593-18-0
Summenformel C25H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 452.507
MDL-Nummer MFCD02179102
InChI-Schlüssel ZVHNNCSUTNWKFC-OAQYLSRUSA-N
Synonym r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazinecarboxylicacid, r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-r-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, r-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2r-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 115-414, r-4-fmoc-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 2r-4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7128295
IUPAC-Name (2R)-4-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2R)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 452.5
Reinheit (%) 97%