Learn More
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure,≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 182.22 |
Reinheit (%) | 97% |