Learn More
1-tert-Butyl-3-Ethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479846
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479846 25 g 25 Gramm
11469846 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20325.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14411-56-4 | C12H18 | 162.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14411-56-4
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.276
MDL-Nummer MFCD00060845
InChI-Schlüssel MUJPTTGNHRHIPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139753
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3-ethylbenzol
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Dichte 0.86
Siedepunkt 205°C
Geruch mild
Menge 25 g
Synonym 1-t-butyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, benzene,1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, butylethylbenzene, m-tert-butyl-ethylbenzene, acmc-1cb13, 1-tert-butyl-3-ethyl-benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene 5g
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 98%