Learn More
1-tert-Butyl-3-Ethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469846
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469846 5 g 5 Gramm
11479846 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20325.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14411-56-4 | C12H18 | 162.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14411-56-4
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.276
MDL-Nummer MFCD00060845
InChI-Schlüssel MUJPTTGNHRHIPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139753
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3-ethylbenzol
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Dichte 0.86
Siedepunkt 205°C
Geruch mild
Menge 5 g
Synonym 1-t-butyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, benzene,1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, butylethylbenzene, m-tert-butyl-ethylbenzene, acmc-1cb13, 1-tert-butyl-3-ethyl-benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene 5g
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.