Learn More
1-(tert-Butyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10633455 5 g 5 Gramm
10311353 250 mg 250 Milligramm
10615753 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD07394DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 647824-51-9
Summenformel C10H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.251
MDL-Nummer MFCD00120293
InChI-Schlüssel WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
IUPAC-Name 1-tert-Butyl-3,5-dimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 97%