Learn More
1-(tert-Butyl)2-methyl1H-indole-1,2-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10717875 5 g -
10381343 250 mg 250 Milligramm
10577683 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10717875 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27822DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 163229-48-9
Summenformel C15H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 275.304
InChI-Schlüssel UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
PubChem CID 2795473
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 2-O-Methyl Indol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 275.3
Reinheit (%) 97%