Learn More
1-(tert-Butyl)2-methyl1H-indole-1,2-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381343
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10381343
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC27822CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 163229-48-9
Summenformel C15H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 275.304
InChI-Schlüssel UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
PubChem CID 2795473
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 2-O-Methyl Indol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 275.3
Reinheit (%) 97%