Learn More
1-(tert-Butyl)2-methyl1,2-indolinedicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 277.32 |
Reinheit (%) | 97% |