Learn More
1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropancarboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492913
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10492913 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10666433 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492913 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02070CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 88950-64-5
Summenformel C9H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
MDL-Nummer MFCD00083257
InChI-Schlüssel DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC-Name 1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}Cyclopropan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 97%