Learn More
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-Oxopyrrolidin-2-Carboxylsäure 97+ %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO07783DE
Additional Details : CAS : 876317-19-0 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10421504
  • 161.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
22-02-2021
Chemische Identifikatoren
84348-37-8
229.232
n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
(2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-oxopyrrolidin-2-carbonsäure
C10H15NO5
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
11593804
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)O
Spezifikation
(2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate
5g
97%
n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)O
229.232
229.23
Bernsteinfarbene Glasflasche
84348-37-8
C10H15NO5
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
(2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-oxopyrrolidin-2-carbonsäure
11593804
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation