Learn More
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17251222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17251222 5 g 5 Gramm
17151852 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251222 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 85909-08-6 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85909-08-6
Summenformel C9H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
InChI-Schlüssel GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tert-Butyl-2-oxopyrrolidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Dichte 1.0860 g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Relative Dichte 1.086
Formelmasse 185.22