Learn More
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-indolincarbonsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10628160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10628160 5 g 5 Gramm
10249052 250 mg 250 Milligramm
10238722 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10628160 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01075DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 133851-52-2
Summenformel C14H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 263.293
MDL-Nummer MFCD02682411
InChI-Schlüssel QONNUMLEACJFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-2-indolinecarboxylic acid, n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1-n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, indoline-2-carboxylic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylicacid
PubChem CID 2794663
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3-dihydroindol-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 5 g
Formelmasse 263.29
Reinheit (%) 90%